台盼蓝
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 直接蓝 14
189350250 189351000
ACRO189350250EA 0 CNY
ACRO189350250 ACRO189351000
台盼蓝
台盼蓝
分子式: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
分子量: 960.82 g/mol
溶点: >280 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003969
CAS号: 72-57-1
EINECS: 200-786-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark blue to brown-black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥60 %