2-Amino-4-chloro-5-methylbenzenesulphonic acid sodium salt ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
供应商: TCI
Warning
A0896-25G A0896-500G
TCIAA0896-25GEA 0 CNY
TCIAA0896-25G TCIAA0896-500G
2-Amino-4-chloro-5-methylbenzenesulphonic acid sodium salt ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
分子式: C₇H₇ClNNaO₃S
MDL编号: MFCD00070551
CAS号: 6627-59-4
EINECS: 229-596-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6820ec1bbc8a080b42d6b70a54ec846e44fc4005&vid=6820ec1bbc8a080b42d6b70a54ec846e44fc4005&prid=web&clid=SAPDAM