(±)-柚皮素 ≥93.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
N0072-25G N0072-5G
TCIAN0072-25GEA 0 CNY
TCIAN0072-25G TCIAN0072-5G
(±)-柚皮素 ≥93.0% (通过HPLC,滴定分析)
(±)-柚皮素
分子式: C₁₅H₁₂O₅
MDL编号: MFCD00006844
CAS号: 67604-48-2
EINECS: 266-769-1
Merck Index: 14,06424
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b52583d821a634898b42209c2b9d5f114c92cacf&vid=b52583d821a634898b42209c2b9d5f114c92cacf&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 93.0 %