叠氮磷酸二苯酯 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 二苯基磷酰叠氮化物, DPPA
409040250 409041000
ACRO409040250EA 0 CNY
ACRO409040250 ACRO409041000
叠氮磷酸二苯酯 98%
叠氮磷酸二苯酯
分子式: C₁₂H₁₀N₃O₃P
分子量: 275.20 g/mol
沸点: 157 °C (.2 mmHg)
密度: 1.273 g/cm³
闪点: 112 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00001987
CAS号: 26386-88-9
EINECS: 247-644-0
UN号: 3278
ADR: 6.1 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %