N-邻苯二甲酰甘氨酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 邻苯二甲酰甘氨酸, 1,3-二氧-2-异吲哚啉乙酸
P0963-25G P0963-500G
TCIAP0963-25GEA 0 CNY
TCIAP0963-25G TCIAP0963-500G
N-邻苯二甲酰甘氨酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-邻苯二甲酰甘氨酸
分子式: C₁₀H₇NO₄
MDL编号: MFCD00005900
CAS号: 4702-13-0
EINECS: 225-177-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C