10,12-二十五二炔酸 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
P1030-1G P1030-100MG
TCIAP1030-1GEA 0 CNY
TCIAP1030-1G TCIAP1030-100MG
10,12-二十五二炔酸 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
10,12-二十五二炔酸
分子式: C₂₅H₄₂O₂
MDL编号: MFCD00041684
CAS号: 66990-32-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=950ee2527f4b44b5b17bc5022508b38f5b2ad4b3&vid=950ee2527f4b44b5b17bc5022508b38f5b2ad4b3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Dark blue powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C