1H,1H,2H,2H-全氟辛基三乙氧基硅烷 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
T1770-25G T1770-5G
TCIAT1770-25GEA 0 CNY
TCIAT1770-25G TCIAT1770-5G
1H,1H,2H,2H-全氟辛基三乙氧基硅烷 ≥97.0% (通过GC)
1H,1H,2H,2H-全氟辛基三乙氧基硅烷
分子式: C₁₄H₁₉F₁₃O₃Si
闪点: 97°C
MDL编号: MFCD00042333
CAS号: 51851-37-7
EINECS: 257-473-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3aff85c715a0eb10abcc887b0ec0ff7dc7d2781f&vid=3aff85c715a0eb10abcc887b0ec0ff7dc7d2781f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %