尿囊素 98,0 Titrimetric
供应商: TCI
Synonyms:
尿基间二-氮茂烷-2,4-二酮, 5-脲尿囊素
A0211-25G
A0211-500G
TCIAA0211-25GEA
0
CNY
TCIAA0211-25G
TCIAA0211-500G
尿囊素 98,0 Titrimetric
尿囊素
分子式:
C₄H₆N₄O₃ 分子量: 158.12 g/mol |
MDL编号:
MFCD00005260 CAS号: 97-59-6 EINECS: 202-592-8 Merck Index: 14,00258 |
|
产品技术规格
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Water | almost transparency |