尿囊素 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
尿基间二-氮茂烷-2,4-二酮, 5-脲尿囊素
102841000
102845000
ACRO102841000EA
0
CNY
ACRO102841000
ACRO102845000
尿囊素 98%
尿囊素
分子式:
C₄H₆N₄O₃ 分子量: 158.12 g/mol 溶点: 230 °C (dec.) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00005260 CAS号: 97-59-6 EINECS: 202-592-8 |
产品技术规格
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |