三吡咯烷基溴化鏻六氟磷酸盐 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: PyBroP
302130050 302130250
ACRO302130050EA 0 CNY
ACRO302130050 ACRO302130250
三吡咯烷基溴化鏻六氟磷酸盐 97%
三吡咯烷基溴化鏻六氟磷酸盐
分子式: C₁₂H₂₄BrF₆N₃P₂
分子量: 466.2 g/mol
溶点: >100 °C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00077412
CAS号: 132705-51-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥100 °C
HPLC ≥96.0 %