甲基环己基二甲氧基硅烷 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Dow Corning 产品 Z-6187
C1982-25ML C1982-500ML
TCIAC1982-25MLEA 0 CNY
TCIAC1982-25ML TCIAC1982-500ML
甲基环己基二甲氧基硅烷 ≥98.0% (by GC)
甲基环己基二甲氧基硅烷
分子式: C₉H₂₀O₂Si
分子量: 188.3394 g/mol
沸点: 196°C
闪点: 66°C
MDL编号: MFCD00071752
CAS号: 17865-32-6
EINECS: 402-140-1
UN号: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20b21a34114426ebb7363aadfe4e5a93bde9e5ae&vid=20b21a34114426ebb7363aadfe4e5a93bde9e5ae&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %