三甲基硅烷化重氮甲烷 2 M in hexanes
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (三甲硅烷)重氮甲烷
385330050 385330250 385331000
ACRO385330050EA 0 CNY
ACRO385330050 ACRO385330250 ACRO385331000
三甲基硅烷化重氮甲烷 2 M in hexanes
三甲基硅烷化重氮甲烷
分子式: C₄H₁₀N₂Si
密度: 0,675 g/cm³
闪点: –23 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00053946
CAS号: 18107-18-1
UN号: 1992
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow Solution
Strength 1.9 to 2.4 M