三甲基硅烷化重氮甲烷 ∼10% (w/w) ∼0.6 mol/L in hexane
供应商: TCI
Danger
Synonyms: (三甲硅烷)重氮甲烷
T1146-10ML T1146-100ML T1146-25ML
TCIAT1146-10MLEA 0 CNY
TCIAT1146-10ML TCIAT1146-100ML TCIAT1146-25ML
三甲基硅烷化重氮甲烷 ∼10% (w/w) ∼0.6 mol/L in hexane
三甲基硅烷化重氮甲烷
分子式: C₄H₁₀N₂Si
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00053946
CAS号: 18107-18-1
UN号: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cab81309b6472e72fcc16415885d59863a05fff8&vid=4ed6393819d3a492519bb168c9f6d46577eeca18&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
High boiling impurities to pass test