4-吡咯烷基吡啶 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
P0939-25G P0939-5G
TCIAP0939-25GEA 0 CNY
TCIAP0939-25G TCIAP0939-5G
4-吡咯烷基吡啶 ≥98.0% (通过滴定分析)
4-吡咯烷基吡啶
分子式: C₉H₁₂N₂
沸点: 170°C
MDL编号: MFCD00006415
CAS号: 2456-81-7
EINECS: 219-534-2
UN号: 2923
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1dedf2017fc69104e15f6b0c140901dae19c6ef&vid=d1dedf2017fc69104e15f6b0c140901dae19c6ef&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C