酞菁锌 95,0 Titrimetric
供应商: TCI
Synonyms:
酞菁
P0767-25G
P0767-1G
TCIAP0767-25GEA
0
CNY
TCIAP0767-25G
TCIAP0767-1G
酞菁锌 95,0 Titrimetric
酞菁锌
分子式:
C₃₂H₁₆N₈Zn 分子量: 577.91 g/mol |
MDL编号:
MFCD00041955 CAS号: 14320-04-8 EINECS: 238-262-5 |
|
产品技术规格
Appearance | Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 95.0 % |
Lambda max. | 668.0 to 670.0 nm (DMF) |
Molar extinction coefficient | min. 140,000 (668.0 to 670.0 nm) |