[1,1′-双(二苯基膦)二茂铁]二氯化镍(II) ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
B2226-1G B2226-5G
TCIAB2226-1GEA 0 CNY
TCIAB2226-1G TCIAB2226-5G
[1,1′-双(二苯基膦)二茂铁]二氯化镍(II) ≥97.0% (通过滴定分析)
[1,1′-双(二苯基膦)二茂铁]二氯化镍(II)
分子式: C₃₄H₂₈Cl₂FeNiP₂
MDL编号: MFCD00270284
CAS号: 67292-34-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5298d613ceac809bdc5bacd6c6f60bc77171d2bd&vid=5298d613ceac809bdc5bacd6c6f60bc77171d2bd&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %