4,7,10-三氧-1,13-十三烷二胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
O,O′-双(3-氨丙基)二乙二醇
D1571-25ML
D1571-500ML
TCIAD1571-25MLEA
0
CNY
TCIAD1571-25ML
TCIAD1571-500ML
4,7,10-三氧-1,13-十三烷二胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,7,10-三氧-1,13-十三烷二胺
分子式:
C₁₀H₂₄N₂O₃ 分子量: 220.3092 g/mol 沸点: 151°C 闪点: 166°C |
MDL编号:
MFCD00059850 CAS号: 4246-51-9 EINECS: 224-207-2 UN号: 2735 ADR: 8 III |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |