(甲硫基)乙醛二甲基缩醛 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
1,1-二甲氧基-2-(甲硫基)乙烷
M2236-25G
M2236-5G
TCIAM2236-25GEA
0
CNY
TCIAM2236-25G
TCIAM2236-5G
(甲硫基)乙醛二甲基缩醛 ≥98.0% (by GC)
(甲硫基)乙醛二甲基缩醛
分子式:
C₅H₁₂O₂S 沸点: 60°C 闪点: -19°C |
MDL编号:
MFCD00009848 CAS号: 40015-15-4 UN号: 1993 ADR: 3,II |
|
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |