N-羟乙基亚胺二乙酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
H0489-25G H0489-5G
TCIAH0489-25GEA 0 CNY
TCIAH0489-25G TCIAH0489-5G
N-羟乙基亚胺二乙酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
N-羟乙基亚胺二乙酸
分子式: C₆H₁₁NO₅
MDL编号: MFCD00004293
CAS号: 93-62-9
EINECS: 202-263-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71fa185e49b5ac3d85594be43cabd77833272073&vid=71fa185e49b5ac3d85594be43cabd77833272073&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency