甲基亚氨二乙酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
|
Warning
|
Synonyms:
MIDA 配体, MIDA
M2090-5G
M2090-25G
TCIAM2090-5GEA
0
CNY
TCIAM2090-5G
TCIAM2090-25G
甲基亚氨二乙酸 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
甲基亚氨二乙酸
分子式:
C₅H₉NO₄ 溶点: 219°C |
MDL编号:
MFCD00004284 CAS号: 4408-64-4 EINECS: 224-557-6 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |