甲基亚氨二乙酸 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
127010050 127010250
ACRO127010050EA 0 CNY
ACRO127010050 ACRO127010250
甲基亚氨二乙酸 99%
甲基亚氨二乙酸
分子式: C₅H₉NO₄
溶点: 218…221 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004284
CAS号: 4408-64-4
EINECS: 224-557-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %