N-苯基甘氨酸 93%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 苯胺乙酸, 苯胺基醋酸
276080250 276081000
ACRO276080250EA 0 CNY
ACRO276080250 ACRO276081000
N-苯基甘氨酸 93%
N-苯基甘氨酸
分子式: C₈H₉NO₂
分子量: 151.17 g/mol
溶点: 121…127 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00014009
CAS号: 103-01-5
EINECS: 203-070-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Ochre to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 127 °C
HPLC ≥91 %
Titration with TBAH ≥91 %