甘氨酸盐酸盐 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 氨基乙酸, 氨基醋酸, 乙氨酸
411011000 411015000
ACRO411011000EA 0 CNY
ACRO411011000 ACRO411015000
甘氨酸盐酸盐 98%
甘氨酸盐酸盐
分子式: C₂H₆ClNO₂
分子量: 111.53 g/mol
溶点: 173…177 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00012872
CAS号: 6000-43-7
EINECS: 227-841-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to almost white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water ≤1.0 % (K.F.)
Anticaking agent 0.5 % (SiO2)