亚胺二羧酸二叔丁酯 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 亚氨二甲酸二叔丁酯, N-Boc-氨基甲酸叔丁酯
I0497-25G I0497-5G
TCIAI0497-25GEA 0 CNY
TCIAI0497-25G TCIAI0497-5G
亚胺二羧酸二叔丁酯 ≥95.0% (by GC)
亚胺二羧酸二叔丁酯
分子式: C₁₀H₁₉NO₄
分子量: 217.27 g/mol
MDL编号: MFCD00043309
CAS号: 51779-32-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ffe91255f8930ef9bb2f5d37833ccf39b7631b1&vid=4ffe91255f8930ef9bb2f5d37833ccf39b7631b1&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %