亚胺二羧酸二叔丁酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 亚氨二甲酸二叔丁酯, N-Boc-氨基甲酸叔丁酯
369660050 369660250
ACRO369660050EA 0 CNY
ACRO369660050 ACRO369660250
亚胺二羧酸二叔丁酯 97%
亚胺二羧酸二叔丁酯
分子式: C₁₀H₁₉NO₄
溶点: 114…117 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00043309
CAS号: 51779-32-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %