2-Chloro-4'-fluorobenzophenone ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: (2-Chlorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
C1860-25G C1860-5G
TCIAC1860-25GEA 0 CNY
TCIAC1860-25G TCIAC1860-5G
2-Chloro-4'-fluorobenzophenone ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4'-fluorobenzophenone
分子式: C₁₃H₈ClFO
分子量: 234.6534 g/mol
MDL编号: MFCD00000559
CAS号: 1806-23-1
EINECS: 217-300-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f78ee328be2036e18ed6371a8b93ed3f74beda9&vid=1f78ee328be2036e18ed6371a8b93ed3f74beda9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C