三氯一茂钛 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
C1994-1G C1994-5G
TCIAC1994-1GEA 0 CNY
TCIAC1994-1G TCIAC1994-5G
三氯一茂钛 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
三氯一茂钛
分子式: C₅Cl₃Ti
MDL编号: MFCD00003724
CAS号: 1270-98-0
UN号: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28af89522e0195d3fc2d4712e6eb2429c34dfa6c&vid=28af89522e0195d3fc2d4712e6eb2429c34dfa6c&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %