DL-β-苯丙氨酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms:
DL-β-高苯甘氨酸, (±)-3-氨基-3-苯基丙酸, DL-3-氨基-3-苯基丙酸, β-氨基氢化肉桂酸
A2480-5G
A2480-25G
TCIAA2480-5GEA
0
CNY
TCIAA2480-5G
TCIAA2480-25G
DL-β-苯丙氨酸 ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
DL-β-苯丙氨酸
分子式:
C₉H₁₁NO₂ 分子量: 165.19 g/mol 溶点: 223°C |
MDL编号:
MFCD00008064 CAS号: 614-19-7 EINECS: 210-371-2 |
|
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |