VWR®, 防护服,SMS
供应商: VWR Collection
VWRI113-8225EA 1821.25 CNY
VWRI113-8225 VWRI113-8226 VWRI113-8227 VWRI113-8228 VWRI113-8229 VWRI113-8230 VWRI113-8588
VWR®, 防护服,SMS
Disposable Garments
该款耐久的抗静电防护服透气、柔软的SMS材料制成,作为拥有独特三层构造的纺粘织物,其能够提供高抗拉强度和韧性,并阻隔液体和颗粒。
  • 带松紧头套
  • 带搭片拉链封口
  • 袖口、脚踝和腰部采用松紧设计
  • 粗缝(缝接方法)
  • 低毛屑性能
该防护服可用于医疗、工业、实验室、电子和制药应用。适用于临界环境(IEST-RP-CC003.3 –I级)。
重量: 60 g/m²
EN 340, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 (Type 5), EN 13982-1:2004+A1:2010 (Type 6), EN 1073-2:2002; Cat. III
Certifications: EN 340、EN 1149-5、EN 13034+A1(5类)、EN 13982-1+A1(6类)、EN 1073-2;III类