邻甲酚酞 20 g/l in ethanol 70%, VOLUSOL®
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
VWRC84599.180EA 366 CNY
VWRC84599.180 VWRC84599.260
邻甲酚酞 20 g/l in ethanol 70%, VOLUSOL®
邻甲酚酞
An alternative to phenolphthalein in solution.
分子式: C₂₂H₁₈O₄
分子量: 346.39 g/mol
密度: 0.886 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005912
CAS号: 596-27-0
EINECS: 209-881-8
UN号: 1170
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Transition range pH 8.2 - 9.8 Passes test