包埋盒,Q Path® MacroStar I,在套筒中
供应商: VWR Collection
VWRI720-2032EA 3458 CNY
VWRI720-2032 VWRI720-2033 VWRI720-2034 VWRI720-2035 VWRI720-2036 VWRI720-2037 VWRI720-2038 VWRI720-2039 VWRI720-2040
包埋盒,Q Path® MacroStar I,在套筒中
包埋盒 活检处理盒
缩醛聚合物。适用于固定和识别处理、包埋和切片程序中的组织样品。可耐受所有常用的组织溶剂。包埋盒,包装在预灌注的套筒中,用于Thermo和RA Lamb包埋盒打印机。每包中有37个分配器(含80个盒)和1个分配器(含40个盒)。
  • 大开口,用于过滤液体
  • 45°书写角度
  • 无盖
  • 有34个孔