包埋盒,Q Path® MacroStar V
供应商: VWR Collection
VWRI720-2219EA 1552 CNY
VWRI720-2219 VWRI720-2220 VWRI720-2215 VWRI720-2221 VWRI720-2222 VWRI720-2223 VWRI720-2216 VWRI720-2218 VWRI720-2217
包埋盒,Q Path® MacroStar V
包埋盒 活检处理盒
缩醛聚合物。适用于固定和识别处理、包埋和切片程序中的组织样品。可耐受所有常用的组织溶剂。包埋盒,带焊接一次性盖,分配器包装(500个盒)。3盒装,每盒500个。
  • 易于使用的包埋盒
  • 45°书写区,位于前端和两侧
  • 盒带棱线,浸渍后更易打开