包埋盒,Q Path® MacroStar III
供应商: VWR Collection
VWRI720-2238EA 1905 CNY
VWRI720-2238 VWRI720-2239 VWRI720-2240 VWRI720-2233 VWRI720-2234 VWRI720-2235 VWRI720-2236 VWRI720-2237 VWRI720-2241
包埋盒,Q Path® MacroStar III
包埋盒 活检处理盒
缩醛聚合物。适用于固定和识别处理、包埋和切片程序中的组织样品。可耐受所有常用的组织溶剂。一次性盖,在分配器中,可存放500个包埋盒。3盒装,每盒500个。
  • 大开口,用于过滤液体
  • 带安装盖,带铰链
  • 45°书写区,适用于目前所有的打印机。