粪便/标本容器,锥形,带螺旋盖
供应商: VWR Collection
VWRI216-0892EA 1703 CNY
VWRI216-0892 VWRI216-0893
粪便/标本容器,锥形,带螺旋盖
临床诊断系统 Clinical Sample Collection/Preparation Faeces Sample Collection
PP,半透明.
  • 磨砂标签,带刻度
  • 带或不带勺
  • 无菌包装或在无菌条件下包装
非常适合作为粪便或一般标本的容器.
Packaging: Not individually wrapped.