超声波清洗器,USC
供应商: VWR Collection
VWRI142-0087EA 22190 CNY
VWRI142-0087 VWRI142-0094
超声波清洗器,USC
超声波浴
超声波清洗已成为去除具有复杂几何形状部件,如翼片、底切、钻孔、兜孔附着的残留物(污染物)的最有效方法之一.
  • 带陶瓷技术的高性能PZT超声波变换器
  • 清洗过程中均匀分布超声波
  • 更高频率,噪音更低
  • 强效加热,集成式干运行保护装置
  • 恒温器可调节至80 °C
  • 不锈钢槽材料和镀层
爆裂真空气泡的物理特性使得清洁液中形成小的气泡,爆裂的力量产生1000 bar压力和5000 °C温度,能够穿透所有小孔洞。结合污染物和待清洗材料适用的清洁剂,其可以通过在待清洗部件表面形成空化,无需任何额外的人工工作量便可快速去除诸如油焦、积垢、油脂、油、氧化物、涂料、灰尘、锈、水垢等,既保护了材料又不留下任何残留物质。
超声波清洗器USC T:
该系列配有数字计时器,计时区间为1 - 99分钟,增量为1分钟.
声波清洗器USC TH: 配备一个数字计时器和槽加热器,可无级调至80 °C,辅助清洗效果。为了便于监控加热器,黄色LED显示屏会在加热期间亮起直至达到设定温度.
超声波清洗器USC THD和THD/HF(高频): 该款机器配有数字操作键盘,确保便捷的设置和操作。D系列的特殊功能包括:
1 - 99分钟或连续数字时间设置
数字温度显示,可调至80 °C
加热器配有干运行保护
10 - 100%九级超声波输出调整
稳定设置输出,独立于水平和温度之外
带频扫双半波声波
脱气功能,便于使槽内液体均质化"
Delivery information: Delivery includes bath, power cord, suitable adapters and manual. Tank covers and baskets have to be ordered separately.
Caution: Please note that models USC 900, 1200, 1700, 2100 and 2600 are equipped with a stainless steel valve to easily drain the bath.