压缩气体空气采样器,SAS Super Pinocchio II
供应商: VWR Collection
PBIB35026EA 124477.61 CNY
PBIB35026 PBIB39089 PBIB89219 PBIB89218
压缩气体空气采样器,SAS Super Pinocchio II
采样器 空气采样器
SAS Super Pinocchio II是一台用来检测洁净室中压缩气体质量的微生物检测专用设备。将压缩气体气源连接至SAS Super Pinocchio II后,流量计可直接调解所需流量。
  • 无需电源,更方便移动
  • 可使用55 mm接触皿(RODAC)或90 mm标准培养皿
  • 可定时采样以获取所需的总样本量
Certifications: 完善的IQ,OQ和PQ验证方案
Delivery information: 主机包含完整的基本配件,包含连接件,气流计,压力表龙头和配有板壳的漏斗头