洁净室口罩,最大防护型
供应商: VWR Collection
VWRI113-6220EA 470.32 CNY
VWRI113-6220 VWRI113-6221 VWRI113-6222 VWRI113-9930 VWRI113-9931
洁净室口罩,最大防护型
口罩 无尘口罩
最大防护型洁净室面罩,具有三层结构,颗粒和细菌过滤效率较高. 不含乳胶。
  • 三层式面罩,可提供较高的细菌和颗粒过滤效率
  • 透气性高,抗流体性高
  • 全长度拱形塑料支架,使呼吸更顺畅、舒适
  • 延展性鼻羁,确保性密封
  • 配有氨纶耳环或PP扎带,采用超声焊接,可保持柔软性并防颗粒物
  • 防潮、消毒口罩有一层独特、轻质的内层膜,防潮性更好
  • 仅用于工业和洁净室;不得用于防护新冠肺炎
  • 本产品不是法规(EU)2017/745/Directive 93/42/EEC所指的医疗或临床用医疗器械
  • 本产品不是法规(EU)2016/425所指的个人防护设备(PPE)
颗粒脱落(颗粒:≥0.5 μm/立方英尺):196 (IEST-RP-CC003.3)
细菌过滤效率 >99 % (ASTM F2101)
细菌过滤效率>99 % (ASTM F2299)
Delta P透气性 (mm H₂O/cm²):1.9 - 2.2 (MIL-M-36954C)
在经ISO认证的设施中进行严格测试和制造;产品通过独立的实验室测试进行验证。
Delivery information: 非无菌口罩每个内袋包装50个口罩,每箱10个内袋。口罩VWRI113-6222每包10个口罩,每个内袋5包,每箱10个内袋。口罩VWRI113-9930/9931为单独包装,每盒50个单独包装,每箱10盒。