带标准磨口接头的三颈烧瓶
供应商: VWR Collection
VWRI201-0546EA 225 CNY
VWRI201-0546 VWRI201-0547 VWRI201-0548 VWRI201-0549 VWRI201-0552
带标准磨口接头的三颈烧瓶
烧瓶 圆底烧瓶
硼硅酸盐3.3玻璃,透明,带2个有角度的侧颈。
  • 极好的耐化学性
  • 耐高温
  • 极小的热膨胀,对温度变化具有较高的抵抗力
适用于各种实验室应用的廉价替代品。 带有白色标签区域并印有目录编号,方便再次订购。
DIN 12394
Certifications: DIN 12394.