吡啶
供应商: LOCAL DEALS
|
Danger
|
Synonyms:
Azabenzene, Azine
R00268620024
R00268620024CD
CHLCR00268620024EA
0
CNY
CHLCR00268620024
CHLCR00268620024CD
吡啶
吡啶
分子式:
C₅H₅N 分子量: 79.1 g/mol 沸点: 115 溶点: –44 °C 密度: 0.983 g/cm³ (20 °C) 闪点: 17 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011732 CAS号: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN号: 1282 ADR: 3 II Merck Index: 13,08060 |