氯化铝
供应商: LOCAL DEALS
|
Danger
|
Synonyms:
Aluminum chloride
R02140720124
R02140720124CD
CHLCR02140720124EA
0
CNY
CHLCR02140720124
CHLCR02140720124CD
氯化铝
氯化铝
分子式:
AlCl₃ 沸点: 180 °C (1013 hPa) 溶点: 180…181 °C 密度: liquid 1,31 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00003422 CAS号: 7446-70-0 EINECS: 231-208-1 UN号: 1726 ADR: 8,II Merck Index: 13,00335 |