碳酸钾
供应商: LOCAL DEALS
|
Warning
|
R01273920024CD
R01273920024
CHLCR01273920024CDEA
0
CNY
CHLCR01273920024CD
CHLCR01273920024
碳酸钾
碳酸钾
分子式:
K₂CO₃ 溶点: 891 °C 密度: 2,42 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011382 CAS号: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Merck Index: 13,07702 |