喹哪啶酸
供应商: LOCAL DEALS
|
Warning
|
Synonyms:
2-喹啉羧酸
R01845110033
R01845110121
CHLCR01845110033EA
0
CNY
CHLCR01845110033
CHLCR01845110121
喹哪啶酸
喹哪啶酸
分子式:
C₁₀H₇NO₂ 分子量: 173.17 g/mol 溶点: 154…157 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00006752 CAS号: 93-10-7 EINECS: 202-218-3 Merck Index: 12,08227 |