α,3,5-Tribromotoluene ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
Danger
D4020-5G D4020-25G
TCIAD4020-5GEA 0 CNY
TCIAD4020-5G TCIAD4020-25G
α,3,5-Tribromotoluene ≥95.0% (通过GC)
α,3,5-Tribromotoluene
分子式: C₇H₅Br₃
沸点: 169°C
溶点: 93…95 °C
MDL编号: MFCD00052415
CAS号: 56908-88-4
UN号: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=068a2bacec0bf28cd3dd2fd8f5e449f69fe3964b&vid=ecdc5af4c26a5528b6530db77e6a09a2a305d9e9&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C