水杨酸

供应商: LOCAL DEALS
Danger

R00159920123 R00159920044
CHLCR00159920123EA 0 CNY
CHLCR00159920123 CHLCR00159920044
水杨酸
水杨酸
分子式: (HO)C₆H₄CO₂H
沸点: 336 °C (1013 hPa)
溶点: 157…159 °C
密度: 1,443 g/cm³ (20 °C)
闪点: 157 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002439
CAS号: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM

现在订购


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR