间茴香酸

供应商: LOCAL DEALS

Synonyms: 间甲基水杨酸, 间茴香酸, 3-甲氧基苯甲酸

R01184020121 R01184020031
CHLCR01184020121EA 0 CNY
CHLCR01184020121 CHLCR01184020031
间茴香酸
间茴香酸
分子式: C₈H₈O₃
分子量: 152.15 g/mol
沸点: 308
溶点: 103…106 °C
密度: 1.14 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002499
CAS号: 586-38-9
EINECS: 209-574-9

现在订购


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR