4-溴苯酚
供应商: LOCAL DEALS
Warning
R00434010044 R00434010124
CHLCR00434010044EA 0 CNY
CHLCR00434010044 CHLCR00434010124
4-溴苯酚
4-溴苯酚
分子式: C₆H₅BrO
分子量: 173.01 g/mol
沸点: 236
溶点: 63
密度: ∼1.84 g/cm³ (20 °C)
闪点: >110 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002313
CAS号: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,01413