乙二醇
供应商: LOCAL DEALS
|
Warning
|
R00264720016
R00264720024
CHLCR00264720016EA
0
CNY
CHLCR00264720016
CHLCR00264720024
乙二醇
乙二醇
分子式:
HOCH₂CH₂OH 沸点: 196…198 °C (1013 hPa) 溶点: –13 °C 密度: 1,115 g/cm³ (20 °C) 闪点: 116 °C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00002885 CAS号: 107-21-1 EINECS: 203-473-3 REACH: 01-2119456816-28 Merck Index: 13,03832 |