2-Propanol
供应商: LOCAL DEALS
|
Danger
|
Synonyms:
仲丙醇, 异丙基醇, 异丙醇, IPA
R01271920024
R01271920024CD
CHLCR01271920024EA
0
CNY
CHLCR01271920024
CHLCR01271920024CD
2-Propanol
2-丙醇
分子式:
(CH₃)₂CHOH 分子量: 60.1 g/mol 沸点: 82 溶点: –89 °C 密度: 0.786 g/cm³ (20 °C) 闪点: 12 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011674 CAS号: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN号: 1219 ADR: 3 II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |