二乙醚
供应商: LOCAL DEALS
|
Danger
|
Synonyms:
乙基醚, 乙醚
R00266220024
R00266220124
CHLCR00266220024EA
0
CNY
CHLCR00266220024
CHLCR00266220124
二乙醚
二乙醚
分子式:
(CH₃CH₂)₂O 分子量: 74.12 g/mol 沸点: 35 溶点: –123 °C 密度: 0.7135 g/cm³ (20 °C) 闪点: –40 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00011646 CAS号: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 UN号: 1155 ADR: 3 I REACH: 01-2119535785-29 Merck Index: 12,03852 |