三乙基胺

供应商: LOCAL DEALS
Danger

Synonyms: (Diethylamino)ethane, TEA

R01274320024CD R01274320024
CHLCR01274320024CDEA 0 CNY
CHLCR01274320024CD CHLCR01274320024
三乙基胺
三乙基胺
分子式: (C₂H₅)₃N
分子量: 101.19 g/mol
沸点: 90
溶点: –115 °C
密度: 0.729 g/cm³ (20 °C)
闪点: –11 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009051
CAS号: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN号: 1296
ADR: 3 II
Merck Index: 13,09740
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=1c68408a0eedf1bfdb02d1b1e2337d50d449cf9d&prid=web&clid=SAPDAM

现在订购


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

更多 About VWR